Print…
1,3-Diclorobenzeno 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 151 EUR
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-Diclorobenzeno 98%
1,3-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Ponto de ebulição: 173 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,28 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000573
Número CAS: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %