Print…
1,2-Diclorobenzeno, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
MQ300
1.02930.1000 1.02930.2500
1.02930.1000EA 93.8 EUR
1.02930.1000 1.02930.2500
1,2-Diclorobenzeno, EMSURE® analysis_for, Supelco®
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 180.5
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1.309 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Encomendar
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Evaporation number 57