1,2-Diclorobenzeno 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
o-Diclorobenzeno
A13881.0C
A13881.0E
A13881.36
A13881.0CEA
286
EUR
A13881.0C
A13881.0E
A13881.36
1,2-Diclorobenzeno 99
1,2-Diclorobenzeno
Purity: 99%
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Fórmula:
C₆H₄Cl₂ Peso Molecular: 147 g/mol Ponto de ebulição: 180 °C Ponto de Fusão: –18 °C Densidade: 1.306 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000535 Número CAS: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03081 |