Print…
1,2-Diclorobenzeno 99+% Spectroscopy
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
222055000 222050025
ACRO222055000EA 79.4 EUR
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Diclorobenzeno 99+% Spectroscopy
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 179…180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g