Print…
1,2-Diclorobenzeno 99%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
113180010 113180025 113180250
ACRO113180010EA 48.3 EUR
ACRO113180010 ACRO113180025 ACRO113180250
1,2-Diclorobenzeno 99%, pure
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 179…180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Suitability for use as a laser dye
Molar extinction coefficient ≥105000 (lambda max)