Print…
1,2,4-Triclorobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21152.1000 8.21152.2500
8.21152.1000EA 62.4 EUR
8.21152.1000 8.21152.2500
1,2,4-Triclorobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triclorobenzeno
Fórmula: C₆H₃Cl₃
Peso Molecular: 181.45 g/mol
Ponto de ebulição: 214.4
Ponto de Fusão: 17
Densidade: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000547
Número CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09704
Encomendar
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials