1,2,4-Triclorobenzeno ≥99% para espectrofotometria
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99% min
CAS No.: 120-82-1
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.454
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 17°
Boiling Point: 213°
Merck Reference: 14,9631
UN No.: 2321
MDL No.: MFCD00000547
Fórmula:
C₆H₃Cl₃ Ponto de ebulição: 213 °C Ponto de Fusão: 17 °C Densidade: 1,454 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000547 Número CAS: 120-82-1 EINECS: 204-428-0 UN: 2321 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9631 |