Print…
Pyromellitic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
8.00784.0005EA 32.4 EUR
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
Pyromellitic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic acid
Fórmula: C₁₀H₆O₈
Peso Molecular: 254.15 g/mol
Ponto de ebulição: 516
Ponto de Fusão: 272
Densidade: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002471
Número CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Encomendar
Solubility 15 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 260 °C
Molar Mass 254.15 g/mol
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)