Print…
Pyromellitic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 26.6 EUR
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
Pyromellitic acid 96%
Pyromellitic acid
Fórmula: C₁₀H₆O₈
Ponto de ebulição: 516 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002471
Número CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %