Trimesic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
A15947.18
A15947.22
A15947.30
A15947.36
A15947.18EA
59.8
EUR
A15947.18
A15947.22
A15947.30
A15947.36
Trimesic acid ≥98%
Trimesic acid
Purity: 98%
CAS No.: 554-95-0
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Flash Point: 328°(622°F)
Melting Point: 374-376°
Beilstein Reference: 2053080
MDL No.: MFCD00002517
Fórmula:
C₉H₆O₆ Ponto de Fusão: 374…376 °C Ponto de Inflamação: 328 °C (622 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002517 Número CAS: 554-95-0 EINECS: 209-077-7 |