Print…
Trimesic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
105350050 105350500 105355000
ACRO105350050EA 25.6 EUR
ACRO105350050 ACRO105350500 ACRO105355000
Trimesic acid 98%
Trimesic acid
Fórmula: C₉H₆O₆
Ponto de Fusão: 380 °C
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002517
Número CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 590 to 596 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 67400 l/(mol.cm) (at Lambda max)