Print…
Trimellitic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
349030050 349030500 349032500
ACRO349030050EA 24.5 EUR
ACRO349030050 ACRO349030500 ACRO349032500
Trimellitic acid 98%
Trimellitic acid
Fórmula: C₉H₆O₆
Ponto de ebulição: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
Ponto de Fusão: 231 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002470
Número CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %