Ácido 4-Fenoxibenzoico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17998.14
A17998.22
A17998.14EA
91
EUR
A17998.14
A17998.22
Ácido 4-Fenoxibenzoico ≥99%
Ácido 4-Fenoxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Fórmula:
C₁₃H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 160…164 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002539 Número CAS: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |