Print…
Ácido 4-Fenoxibenzoico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
352720010 352720050 352720250
ACRO352720010EA 17.5 EUR
ACRO352720010 ACRO352720050 ACRO352720250
Ácido 4-Fenoxibenzoico 98%
Ácido 4-Fenoxibenzoico
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002539
Número CAS: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %