Print…
2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10515.14 A10515.22
A10515.14EA 70.8 EUR
A10515.14 A10515.22
2-Phenoxybenzoic acid ≥98%
2-Phenoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Densidade: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002429
Número CAS: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5