Ácido gálico, anidro ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24887.0B
B24887.30
B24887.0BEA
380
EUR
B24887.0B
B24887.30
Ácido gálico, anidro ≥98%
Ácido gálico
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 2050274
Fórmula:
C₇H₆O₅ Ponto de ebulição: 501 °C (1013 hPa) Densidade: 1,694 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002510 Número CAS: 149-91-7 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 14,4345 |
Appearance (Color) | White to cream or pale yellow |
Form | Powder |
Assay (aqueous acid-base titration) | ≥97.5 to ≤102.5% |
Assay (Silylated GC) | ≥97.5 to ≤102.5% |
Identification (FTIR) | Conforms |