Print…
Ácido gálico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 241 EUR
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Ácido gálico 98%
Ácido gálico
Fórmula: C₇H₆O₅
Ponto de ebulição: 501 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,694 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002510
Número CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %