Ácido 2,3,4-Trihidroxibenzoico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20371.03
B20371.06
B20371.14
B20371.03EA
38.7
EUR
B20371.03
B20371.06
B20371.14
Ácido 2,3,4-Trihidroxibenzoico ≥97%
Ácido 2,3,4-Trihidroxibenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 610-02-6
Molecular Formula: C7H6O5
Formula Weight: 170.12
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 2210807
Fórmula:
C₇H₆O₅ Ponto de Fusão: ∼210 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002447 Número CAS: 610-02-6 EINECS: 210-205-9 |