Print…
3,5-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
114901000 114905000
ACRO114901000EA 29.4 EUR
ACRO114901000 ACRO114905000
3,5-Dihydroxybenzoic acid 97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de Fusão: 235…240 °C
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002512
Número CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7
Encomendar
Appearance White to beige to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 242 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %