Print…
3,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Protocatechuic acid
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 53.6 EUR
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
3,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Densidade: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002509
Número CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %