Print…
2,6-Dihydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 98.8 EUR
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
2,6-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160…165 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002462
Número CAS: 303-07-1
EINECS: 206-134-8
Encomendar
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %