Print…
Ácido Gentísico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
85707-10MG-FEA 20.9 EUR
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
Ácido Gentísico, Supelco®
Ácido Gentísico
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 202…206 °C
Densidade: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002460
Número CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75aeb16e8fe84599250924c49b4d1561ca565950&vid=32c94d66a75405b662386e0d2ec04d98b452c314&prid=web&clid=SAPDAM