Print…
Ácido Gentísico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 73.7 EUR
8.41745.0050 8.41745.0250
Ácido Gentísico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido Gentísico
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 202…206 °C
Densidade: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002460
Número CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Encomendar
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol