Ácido Gentísico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11459.14
A11459.22
A11459.14EA
60
EUR
A11459.14
A11459.22
Ácido Gentísico ≥99%
Ácido Gentísico
Purity: 99%
CAS No.: 490-79-9
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 2209119
Merck Reference: 14,4398
MDL No.: MFCD00002460
Fórmula:
C₇H₆O₄ Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa) Densidade: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002460 Número CAS: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Merck Index: 14,4398 |