Print…
Ácido Gentísico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
165200050 165200500 165202500
ACRO165200050EA 24.1 EUR
ACRO165200050 ACRO165200500 ACRO165202500
Ácido Gentísico 99%
Ácido Gentísico
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Densidade: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002460
Número CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 207 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %