Print…
Ácido 4-hidroxibenzóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Hydroxybenzoic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
8.21814.0005EA 25.8 EUR
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
Ácido 4-hidroxibenzóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-hidroxibenzóico
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Densidade: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002547
Número CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Encomendar
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C