Ácido 4-hidroxibenzóico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13700.0B
A13700.0I
A13700.30
A13700.0BEA
83.7
EUR
A13700.0B
A13700.0I
A13700.30
Ácido 4-hidroxibenzóico ≥99%
Ácido 4-hidroxibenzóico
Purity: 99%
CAS No.: 99-96-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 199°(390°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 213-218°
Beilstein Reference: 970950
Merck Reference: 14,4812
MDL No.: MFCD00002547
Fórmula:
C₇H₆O₃ Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 213…218 °C Densidade: 1,398 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 199 °C (390 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002547 Número CAS: 99-96-7 EINECS: 202-804-9 Merck Index: 14,4812 |