Print…
Ácido 4-hidroxibenzóico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 71.8 EUR
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
Ácido 4-hidroxibenzóico 99+%
Ácido 4-hidroxibenzóico
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 214…217 °C
Densidade: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002547
Número CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %