3-Hydroxybenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13628.22
A13628.36
A13628.22EA
43.6
EUR
A13628.22
A13628.36
3-Hydroxybenzoic acid ≥99%
3-Hydroxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 99-06-9
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 508160
MDL No.: MFCD00002506
Fórmula:
C₇H₆O₃ Ponto de ebulição: 346 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 201…203 °C Densidade: 1,473 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 220 °C (428 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002506 Número CAS: 99-06-9 EINECS: 202-726-5 |