Print…
3-Hydroxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
120981000 120985000 120980025
ACRO120981000EA 37.5 EUR
ACRO120981000 ACRO120985000 ACRO120980025
3-Hydroxybenzoic acid 99%
3-Hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 346 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 201…204 °C
Densidade: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002506
Número CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %