Ácido salicílico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
A12253.0EEA
111
EUR
A12253.0E
A12253.30
A12253.36
Ácido salicílico ≥99%
Ácido salicílico
Purity: 99%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Fórmula:
(HO)C₆H₄CO₂H Ponto de ebulição: 211 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 158…160 °C Densidade: 1,443 Ponto de Inflamação: 157 °C (315 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002439 Número CAS: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 14,8332 |