Ácido salicílico 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
30782.22
30782.36
30782.0E
30782.22EA
41
EUR
30782.22
30782.36
30782.0E
Ácido salicílico 99+% ACS
Ácido salicílico
Purity: 99+%
CAS No.: 69-72-7
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 157°(315°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.443
Melting Point: 158-160°
Boiling Point: 211°/20mm
Solubility: Soluble in alcohol, acetone, ether. Slightly soluble in cold water. More soluble in boiling water. Water solubility increased by Na3PO4, alkali acetates or alkali citrates
Beilstein Reference: 774890
Merck Reference: 14,8332
MDL No.: MFCD00002439
Fórmula:
(HO)C₆H₄CO₂H Ponto de ebulição: 211 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 158…160 °C Densidade: 1,443 Ponto de Inflamação: 157 °C (315 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002439 Número CAS: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 14,8332 |