Print…
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Trimethylgallic Acid
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 22 EUR
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 99%
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Ponto de ebulição: 225…227 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002501
Número CAS: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %