Print…
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14278.09 A14278.18 A14278.30
A14278.09EA 40.3 EUR
A14278.09 A14278.18 A14278.30
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 573-11-5 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Odour: Odourless Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 2696073 MDL No.: MFCD00002433
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Ponto de ebulição: 110…115 °C (0.04 mmHg)
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002433
Número CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0