Print…
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
183470250 183471000
ACRO183470250EA 31.4 EUR
ACRO183470250 ACRO183471000
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98+%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002433
Número CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.2 %