Print…
Agulhas para raquianestesia, ponta Quincke, BD™
Fornecedor: BD Medical
405258 405248 405253 405259 405250 405257 405256 405247 405240 405252 405255
BDAM405258EA 92.2 EUR
BDAM405258 BDAM405248 BDAM405253 BDAM405259 BDAM405250 BDAM405257 BDAM405256 BDAM405247 BDAM405240 BDAM405252 BDAM405255
Agulhas para raquianestesia, ponta Quincke, BD™
Agulhas de Seringa
Bisel Quincke fino (bisel curto): penetração de alta qualidade e agulha de aço de alta qualidade para uma inserção fácil e sem problemas. Alinhamento preciso da agulha e do estilete: previne o efeito de biopsia.
  • Adaptador translúcido para uma visualização mais rápida do CSF
  • Sem silicone e sem látex
  • Boa preensão e bom manuseamento da agulha
Embalagem: Packaged 25 per box, with 8 boxes per case (total 200).