Print…
Syringic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
A11725.14 A11725.22
A11725.14EA 74.1 EUR
A11725.14 A11725.22
Syringic acid ≥98%
Syringic acid
Purity: 98+% CAS No.: 530-57-4 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 206-208° Boiling Point: 192-193°/14mm MDL No.: MFCD00002552
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Peso Molecular: 198.18 g/mol
Ponto de ebulição: 192…193 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 206…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002552
Número CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8