Print…
Syringic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
132890100 132890250 132891000
ACRO132890100EA 72.9 EUR
ACRO132890100 ACRO132890250 ACRO132891000
Syringic acid 97%
Syringic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 206…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002552
Número CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
Encomendar
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 212 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 74.22 to 80.41 % C