Print…
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14374.22 A14374.14 A14374.36
A14374.22EA 151 EUR
A14374.22 A14374.14 A14374.36
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1132-21-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 511834 MDL No.: MFCD00002502
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 341
Ponto de Fusão: 182…186 °C
Densidade: 1.423 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002502
Número CAS: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8