Print…
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115460250 115461000 115460050
ACRO115460250EA 52.7 EUR
ACRO115460250 ACRO115461000 ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoic acid 99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 341
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002502
Número CAS: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Encomendar
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %