Print…
Concentradores de amostras, Vivaspin®
Fornecedor: Cytiva
28-9322-40 28-9322-37 28-9322-36 28-9322-35 28-9322-25 28-9322-23 28-9322-18 28-9322-47 28-9322-48 28-9323-61 28-9322-45 28-9323-62 28-9323-60 28-9323-59 28-9323-58 28-9323-19 28-9323-18 28-9323-17 28-9322-96 28-9322-94 28-9322-93 28-9322-58 28-9322-57 28-9323-63
28-9322-40EA 216 EUR
28-9322-40 28-9322-37 28-9322-36 28-9322-35 28-9322-25 28-9322-23 28-9322-18 28-9322-47 28-9322-48 28-9323-61 28-9322-45 28-9323-62 28-9323-60 28-9323-59 28-9323-58 28-9323-19 28-9323-18 28-9323-17 28-9322-96 28-9322-94 28-9322-93 28-9322-58 28-9322-57 28-9323-63
Concentradores de amostras, Vivaspin®
Filtros Filtros de Centrifugação
Concentradores de amostras Vivaspin® foram concebidos para concentração rápida e não desnaturante de amostras biológicas por membranas de ultrafiltração.
  • Concentração da amostra num único passo e num único tubo para manipulação mínima e perdas reduzidas da amostra
  • Tecnologia ""dead stop"" patenteada, que assegura que as amostras não sejam concentradas até secarem completamente, e permite a recuperação direta do concentrado
  • Membrana em PES vertical minimiza os bloqueios da membrana e tolera taxas de fluxo elevadas
  • Gama de pH compatível de 1 a 9
Pode alcançar até 30 vezes a concentração da amostra com recuperação da molécula alvo excedendo os 95%. Todo o processo ocorre num único tubo com um compartimento superior com a amostra e um compartimento inferior separado por uma membrana semipermeável com um "cut off" de peso molecular (MWCO) selecionado pelo utilizador. A centrifugação é aplicada para para o solvente passar pela membrana, deixando uma amostra mais concentrada no compartimento superior.
Os concentradores de amostra Vivaspin® são compatíveis com volumes de amostra desde 100 μl a 20 ml, com uma gama de "cut off" de pesos moleculares (MWCO) desde Mr 3000 a 100 000. Para máxima recuperação, deve ser selecionado um MWCO pelo menos 50% menor do que o tamanho molecular da amostra de interesse.