Print…
Aparelho de cultura em rolo, Wheaton® R2P™ 2.0
Fornecedor: DWK Life Sciences
WRBPF8110-C WRBPF5110-C WRBPF5111-C WRBPF8111-C WRBMR5070-C WRBMR5031-C WRBMR5010-B WRBMR5030-J WRTPF5110-B WRTPF8110-F WRTPF8110-D WRTPF8110-C WRTPF8110-B WRTPF8110-A WRTPF5110-J WRTPF5110-F WRBPF5110-B WRBMR5030-F WRBMR5010-A WRBPF5110-A WRBMR5090-J WRBMR5090-F WRBMR5090-D WRBMR5090-C WRBMR5090-B WRBMR5090-A WRBPF5110-D WRBPF5110-F WRBMR5030-D WRBMR5030-C WRBMR5030-B WRBMR5030-A WRBMR5010-J WRBMR5010-F WRBMR5010-D WRBMR5010-C WRTPF5110-C WRTPF8110-J WRTPF5110-A WRBPR5030-J WRBPR5030-F WRBPR5030-D WRBPR5030-C WRBPR5030-B WRBPR5030-A WRBPF5110-J WRTPF5110-D WSBMR5040-C WSBMR5040-D WSBMR5020-D WSTPF8110-C WSTPF8111-C WSBPF5110-C WRBMR5091-C WSTPF5111-C WSBMR5010-C WSBMR5090-C WRBPR5050-C WSBMR5011-D WSBMR5010-D WRBMR5071-C WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA 41560 EUR
WHEAWRBPF8110-C 392-0349 WHEAWRBPF5111-C WHEAWRBPF8111-C 392-0454 WHEAWRBMR5031-C WHEAWRBMR5010-B WHEAWRBMR5030-J WHEAWRTPF5110-B WHEAWRTPF8110-F 392-0356 392-0355 WHEAWRTPF8110-B WHEAWRTPF8110-A WHEAWRTPF5110-J WHEAWRTPF5110-F WHEAWRBPF5110-B WHEAWRBMR5030-F WHEAWRBMR5010-A WHEAWRBPF5110-A WHEAWRBMR5090-J WHEAWRBMR5090-F 392-0456 392-0455 WHEAWRBMR5090-B WHEAWRBMR5090-A 392-0350 WHEAWRBPF5110-F 392-0453 392-0452 WHEAWRBMR5030-B WHEAWRBMR5030-A WHEAWRBMR5010-J WHEAWRBMR5010-F WHEAWRBMR5010-D WHEAWRBMR5010-C 392-0353 WHEAWRTPF8110-J WHEAWRTPF5110-A WHEAWRBPR5030-J WHEAWRBPR5030-F 392-0352 392-0351 WHEAWRBPR5030-B WHEAWRBPR5030-A WHEAWRBPF5110-J 392-0354 WHEAWSBMR5040-C WHEAWSBMR5040-D WHEAWSBMR5020-D WHEAWSTPF8110-C WHEAWSTPF8111-C WHEAWSBPF5110-C WHEAWRBMR5091-C WHEAWSTPF5111-C WHEAWSBMR5010-C 392-0458 WHEAWRBPR5050-C WHEAWSBMR5011-D WHEAWSBMR5010-D WHEAWRBMR5071-C WHEAWRTMR5071-C
Aparelho de cultura em rolo, Wheaton® R2P™ 2.0
Aparelhos de frascos rotativos
O aparelho de cultura em rolo Wheaton® R2P™ 2.0 foi concebido para permitir o desenvolvimento e o crescimento de células cultivadas desde a pesquisa até às quantidades de produção sem necessidade de trocar o equipamento e revalidar protocolos. O sistema R2P™ 2.0 utiliza a medição computadorizada da velocidade real da garrafa e permite o funcionamento em rede de até 255 unidades. As aplicações incluem: Vírus para vacinas ou estudos relacionados; proteínas, enzimas; anticorpos; ensaios de células vivas.
  • Interface do ecrã táctil robusta, fácil de visualizar à distância
  • Ícones facilmente