Kits para extração de ADN, para tecido embebido em parafina com fixação por formalina
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
A digestão de protease selecionada liberta quantidades de ADN em microgramas de amostras FFEP. Os ácidos nucleicos purificados, embora altamente fragmentado, são adequados para uma variedade de análises de expressão genética e genómica a jusante. Os kits E.Z.N.A® baseados em spin columns são ideais para aplicações de baixo débito enquanto os kits Mag-Bind ® baseados em esferas magnéticas foram especialmente concebidas para utilizadores de alto rendimento, com capacidade de automação.
- Elevado rendimento em apenas 40 minutos
- O protocolo não necessita de recorrer ao uso xileno
- Kits à base de esferas magnéticas totalmente compatíveis com a maioria das plataformas de automatização
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.