Print…
Contentores de segurança
Fornecedor: BURKLE
2601-3005 2601-2010 2601-2020 2601-7010
BURK2601-3005EA 505 EUR
BURK2601-3005 BURK2601-2010 BURK2601-2020 BURK2601-7010
Contentores de segurança
Contentores de segurança
Canisters de segurança economizadores de espaço, de aço inoxidável, com tampa roscada, válvula de alívio de pressão e vedantes de PTFE para armazenamento.
  • Protecção contra explosão através da protecção contra chamas e da válvula estabilizadora de pressão
  • Nível elevado de resistência a produtos químicos
  • Equilíbrio da pressão a partir de aprox. 0,3 bar