2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16252.14
A16252.22
A16252.14EA
42.6
EUR
A16252.14
A16252.22
2,4-Dimethoxybenzoic acid ≥98%
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 91-52-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Odour: Odourless
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2210860
MDL No.: MFCD00002434
Fórmula:
C₉H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 107…111 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002434 Número CAS: 91-52-1 EINECS: 202-074-1 |