Print…
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 33.2 EUR
A14592.09 A14592.18
2,3-Dimethoxybenzoic acid ≥99%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1521-38-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2210858 MDL No.: MFCD00002432
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 314
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Densidade: 1.387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002432
Número CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4