Print…
Condensadores, Allihn, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
242527104 242527207 242528109 242528203
SCOT242527104EA 92.4 EUR
SCOT242527104 SCOT242527207 SCOT242528109 SCOT242528203
Condensadores, Allihn, DURAN®
Condensadores
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para vapores de condensação. Com núcleo e camisa. A água é alimentada através de conectores de plástico, com um diâmetro externo de 8 mm e juntas roscadas GL 14.
O condensador de bulbo possui uma superfície de arrefecimento maior que o condensador de Liebig e, portanto, uma maior capacidade de arrefecimento.