Print…
Ácido 3-Hidroxi-p-anisico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, Isovanillic acid
A13709.06 A13709.14 A13709.22
A13709.06EA 43.2 EUR
A13709.06 A13709.14 A13709.22
Ácido 3-Hidroxi-p-anisico ≥97%
Ácido 3-Hidroxi-p-anisico
Purity: 97+% CAS No.: 645-08-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 251-255° Beilstein Reference: 2208365
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 251…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002507
Número CAS: 645-08-9
EINECS: 211-430-5