Print…
Amostrador de águas pluviais, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
1100-1000 1120-1000 1160-1000
NALG1100-1000EA 236 EUR
NALG1100-1000 NALG1120-1000 NALG1160-1000
Amostrador de águas pluviais, Nalgene®
Amostradores Amostradores de fluidos
Storm water samplers with HDPE bottle.
  • Leakproof when closure is applied
  • Device intended for one-time use
Suitable for collecting samples for inorganic analyses.
Certificações: EPA NPDES MSGP.
Atenção: Not for oil and grease sample collection.
* O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904