Print…
Ácido 4-Metoxisalicílico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
174240100 174240500
ACRO174240100EA 62.9 EUR
ACRO174240100 ACRO174240500
Ácido 4-Metoxisalicílico 99%
Ácido 4-Metoxisalicílico
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 327 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 157…159 °C
Número MDL : MFCD00002450
Número CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %